Learn More
Terbinafine hydrochloride
Selective TASK3 activator
59.00€ - 191.00€
Especificaciones
CAS | 78628-80-5 |
---|---|
Sinónimo | N-[(2E)-6,6-Dimethyl-2-hepten-4-yn-1-yl]-N-methyl-1-naphthalenemethanamine hydrochloride |
Fórmula molecular | C21H25N.HCl |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.89 |
Pureza | 98% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18716188
|
Tocris Bioscience
6484/50 |
50 mg |
59.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18760878
|
Tocris Bioscience
6484/250 |
250 mg |
191.00€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Selective TASK3 activator (pEC50 = 6.2). Exhibits >10-fold selectivity for TASK3 over TREK2, TRESK, THIK1 and TASK2. Also inhibits TWIK1 (pIC50 = 5.69). Also antifungal; inhibits fungal sterol biosynthesis by inhibition of squalene epoxidase.Especificaciones
78628-80-5 | |
C21H25N.HCl | |
98% |
N-[(2E)-6,6-Dimethyl-2-hepten-4-yn-1-yl]-N-methyl-1-naphthalenemethanamine hydrochloride | |
327.89 |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Store at 4°C