Learn More
Terbufos, SPEX CertiPrep™ Código de producto.: 16340168
compliance-icons compliance-icons
Terbufos, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16340168 Tienda SPEX Certiprep Productos
1 mL
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. 16340168
Marca: SPEX Certiprep S3225
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Tokuthion/Prothiofos34643-46-41000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tokuthion/Prothiophos
CAS 34643-46-4, 67-64-1
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
% mín. CAS 0.1, 99.9
Cantidad 1 mL
% máx. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Métodos For US EPA Methods 622
Fórmula molecular C11H15Cl2O2PS2
Clave InChI FITIWKDOCAUBQD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCSP(=S)(OCC)OC1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Nombre IUPAC (2,4-diclorofenoxi)-etoxi-propilsulfanil-sulfanilideno-$l^{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 345.233
PubChem CID 36870
ChEBI CHEBI:38873
Elemento Tokuthion/Prothiophos
Solvent or Matrix Acetone
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Prothiofos
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetone
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Título del producto
Terbufos, SPEX CertiPrep™ >