Learn More
Tereftalaldehído, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Terephthalaldehyde is used as an intermediate for the preparation of dyes and fluorescent whitening agents. It is used in the synthesis of polyimines by reacting with aliphatic diamines. It is used as a precursor for the preparation of paramagnetic microporous polymeric organic frameworks (POFs) through copolymerization with pyrrole, indole, and carbazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tereftalaldehído se utiliza como intermediario para la preparación de colorantes y agentes blanqueadores fluorescentes. Se utiliza en la síntesis de poliiminas mediante la reacción con diaminas alifáticas. Se utiliza como precursor para la preparación de estructuras orgánicas poliméricas (POF) microporosas y paramagnéticas mediante copolimerización con pirrol, indol y carbazol.
Solubilidad
Soluble en agua caliente, alcohol y éter.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
El tereftalaldehído se utiliza como intermediario para la preparación de colorantes y agentes blanqueadores fluorescentes. Se utiliza en la síntesis de poliiminas mediante la reacción con diaminas alifáticas. Se utiliza como precursor para la preparación de estructuras orgánicas poliméricas (POF) microporosas y paramagnéticas mediante copolimerización con pirrol, indol y carbazol.
Solubilidad
Soluble en agua caliente, alcohol y éter.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Terephthalaldehyde |
Punto de fusión | 114°C to 117°C |
Densidad | 1.06 |
Punto de ebullición | 245°C |
Temperatura de inflamación | 76°C (168°F) |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 385863 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in hot water,alcohol and ether. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.14 |