Learn More
Ácido tereftálico, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10082340
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
100-21-0
C8H6O4
166.13
MFCD00002558
KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
p-phthalic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,4-dicarboxylic acid, p-dicarboxybenzene, p-benzenedicarboxylic acid, p-carboxybenzoic acid, acide terephtalique, para-phthalic acid, tephthol, 1,4-dicarboxybenzene
7489
CHEBI:15702
ácido tereftálico
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
100-21-0
C8H6O4
166.13
MFCD00002558
KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
p-phthalic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,4-dicarboxylic acid, p-dicarboxybenzene, p-benzenedicarboxylic acid, p-carboxybenzoic acid, acide terephtalique, para-phthalic acid, tephthol, 1,4-dicarboxybenzene
7489
CHEBI:15702
ácido tereftálico
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Terephthalic acid
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 09,841
Índice Merck 15,9305
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies, slightly soluble in alcohol, insoluble in chloroform, ether and acetic acid
Punto de sublimación 0402.0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.13
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino