Learn More
Tereftalonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
1,4-dicyanobenzene as a new internal standard in utilizing solid-state infrared intensity methods for the determination of thiocyanate bonding. Used as photosensitizer in [2+2] cycloadditions, nitrile building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-dicianobenceno se emplea como nuevo patrón interno en la aplicación de métodos de intensidad infrarroja en estado sólido para la determinación de la unión del tiocianato. Se utiliza como fotosensibilizador en cicloadiciones [2+2] y es un compuesto básico del nitrilo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
El 1,4-dicianobenceno se emplea como nuevo patrón interno en la aplicación de métodos de intensidad infrarroja en estado sólido para la determinación de la unión del tiocianato. Se utiliza como fotosensibilizador en cicloadiciones [2+2] y es un compuesto básico del nitrilo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Terephthalonitrile |
Punto de fusión | 224°C to 227°C |
Olor | Odorless |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 1072210 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.13 |
Porcentaje de pureza | 98% |