Learn More
α-Terpineno, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10561651
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-86-5
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.24
Número MDL MFCD00001534
Clave InChI YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-terpinene, p-mentha-1,3-diene, terpilene, 1-isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, 1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-1-methylethyl, alpha-terpinen, 1-methyl-4-1-methylethyl-1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-isopropylcyclohexadiene-1,3, .alpha.-terpinen, .alpha.-terpinene
PubChem CID 7462
ChEBI CHEBI:10334
Nombre IUPAC 1-metil-4-propan-2-ilciclohexa-1,3-dieno
SMILES CC(C)C1=CC=C(C)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Terpinene
Nombre de nota tech., 90%
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8370g/mL
Punto de ebullición 173°C to 175°C
Temperatura de inflamación 46°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4770 to 1.479
Cantidad 100 mL
Beilstein 05, 126
Índice Merck 14, 9170
Gravedad específica 0.837
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.24
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • alpha-Terpinene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.