Learn More
α-Terpineol, 97 %, mezcla de α- y γ-terpineol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-194715 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10752631 50 g Frasco de vidrio 50 g
10656422 250 g Frasco de vidrio 250 g
2 options
Código de producto. 10752631
Marca: Thermo Scientific Acros 203740500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-55-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-55-5 , 586-81-2
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00001557
Clave InChI WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
Nombre IUPAC 2-(4-metilciclohex-3-en-1-il)propan-2-ol
SMILES CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Terpineol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 18°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9330g/mL
Punto de ebullición 214°C to 224°C
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo gamma-terpineol: balance (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4820 to 1.485
Cantidad 50 g
Beilstein 06, II, 66
Índice Merck 15, 9313
Gravedad específica 0.933
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in organic solvents ,diethyl ether,,ethanol,benzene,propylene glycol
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 97%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Alfa-terpineol:De 85 a 90 %, gamma-terpineol: Balance (GC)
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • alpha-Terpineol, mixture of alpha- and gamma- terpineol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.