Learn More
3M™ Nomad™ Terra Heavy Traffic Entrance Matting 8150
For removing and hiding dirt in heavy traffic areas. Durable vinyl loops scrape, trap, and hide dirt & moisture, minimizing re-tracking into the building. Provides resistance to grease and oil. Backed mat can be used for indoor applications and protects floor surfaces.
Marca: 3M™ Nomad™ 7100116697
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Alfombrilla de entrada raspadora de vinilo enrollado diseñada para aplicaciones de tráfico denso
- La estructura del rollo abierta elimina, atrapa y oculta la humedad y la suciedad para facilitar la limpieza
- Estera para su uso en interiores, exteriores o en pocillos rebajados de zonas de alto tráfico
- Resistente a grasas y aceites
Especificaciones
610 x 122 cm | |
14 mm | |
610 cm | |
Estera de entrada |
Zonas de tráfico denso | |
Gris | |
Vinilo enrollado | |
122 cm |