Learn More
3M™ Nomad™ Estera de entrada de tráfico medio Terra 6050
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
152 x 91,4 cm
610 x 91,4 cm
180 x 122 cm
610 x 122 cm
Color:
Azul
Gris
Marrón
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Descripción
- Alfombrilla de primer paso para una eliminación eficaz de la suciedad
- Adecuado para volúmenes de tráfico medio
- Recoge y evita que entre suciedad en el edificio
- Retiene y oculta la arena y la suciedad, de modo que la superficie permanece limpia y ordenada
- El refuerzo de espuma reduce el arrastre y, junto con los rollos, proporciona una amortiguación adicional para aumentar la comodidad
- Instalación sencilla
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 610 x 91,4 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Zonas de tráfico medio |
| Grosor (métrico) | 11 mm |
| Color | Gris |
| Longitud (métrico) | 610 cm |
| Material | Vinilo |
| Tipo | Estera de entrada |
| Anchura (métrico) | 91,4 cm |