Description
Produzca cortes limpios de 90° de tubos de acero inoxidable de 0,15 y 0,31 cm (0,06 y 0,12 in) usados en el sistema HPLC con los cortadores de tubos Terry Tool Thermo Scientific™.
Specifications
Specifications
| Tipo | Cortador de tubos |
| Descripción | Corta tubos capilares de acero inoxidable de 0,0625 |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo de acero inoxidable de 1,59 mm (1/16 in) |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.