Learn More
terbutanol, 99,5 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10470364
terbutanol, 99,5 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10470364
10 L, Bidón de metal
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de plástico
Código de producto. 10470364
Marca: Thermo Scientific Acros 107710100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-65-0
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00004464
Clave InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
Nombre IUPAC 2-metilpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butanol
Punto de fusión 25.0°C to 25.5°C
Color Incolora
Densidad 0.7800g/mL
Punto de ebullición 83.0°C
Cantidad 10 L
Temperatura de inflamación 11°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Bidón de metal
Forma física Líquido después derretirse
Índice de refracción 1.3860 to 1.3880
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Residuos después de la evaporación 0.1% max.
Gravedad específica 0.78
Fórmula lineal (CH3)3COH
Viscosidad 3.35 mPa.s (30°C)
Beilstein 01, 379
Agua 0.03% max. (K.F.)
Índice Merck 15, 1544
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2401974 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number107710100,107710010,107710025
Número de lote2497683 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number107710100,107710010,107710025
Número de lote2230531 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number107710100,107710010,107710025
Número de lote2346570 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number107710100,107710010,107710025
Número de lote1999465 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number107710100,107710010,107710025
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
terbutanol, 99,5 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >