Learn More
tert-Butanol, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15643140
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
paquete de 4
Código de producto. 15643140
Marca: Honeywell-Chromasolv 3082502.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
CHROMASOLV™, para HPLC, ≥ 99,5 %
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-65-0
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00004464
Clave InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
Nombre IUPAC 2-metilpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butanol
Punto de fusión 23°C to 26°C (literature)
Nombre de nota CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.5%
Absorbancia max. 0.01 at 350 nm, max. 0.01 at 300 nm, max. 0.20 at 250 nm, max. 0.50 at 230 nm, max. 1.00 at 215 nm
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 0.775 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 81°C to 83°C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 11°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3COH
Número UN UN1120
Beilstein 906698
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza >99.5%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-methylpropan-2-ol