Learn More
4-Formil-3,5-dimetil-1H-pirazol-1-carboxilato de terc-butilo, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tert-butyl 4-formyl-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxylate |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | tert-butyl 4-formyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxylate, tert-butyl4-formyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxylate, tert-butyl 4-formyl-3,5-dimethylpyrazolecarboxylate, 3,5-dimethyl-4-formyl-1h-pyrazole, n1-boc protected, 1h-pyrazole-1-carboxylicacid, 4-formyl-3,5-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.26 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Título del producto
4-Formil-3,5-dimetil-1H-pirazol-1-carboxilato de terc-butilo, 97 %, Maybridge >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido