Learn More
acetato de terc-butilo 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10615142
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-88-5
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00008807
Clave InChI WMOVHXAZOJBABW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo t-butyl acetate, acetic acid tert-butyl ester, tert-butyl ethanoate, acetic acid, 1,1-dimethylethyl ester, texaco lead appreciator, acetic acid, tert-butyl ester, tert-butylacetate, tert butyl acetate, 1,1-dimethylethyl acetate, 1,1-dimethyl acetate
PubChem CID 10908
Nombre IUPAC acetato de terc-butilo
SMILES CC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl acetate
Nombre de nota 99+%
Color Incolora
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 98.0°C
Temperatura de inflamación 15°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CO2C(CH3)3
Índice de refracción 1.3850 to 1.3870
Cantidad 500 mL
Beilstein 02, 131
Fieser 01,82
Índice Merck 15, 1539
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.