Learn More
terc-Butil acetoacetato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-79244 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ML
Código de producto. 10366120
Marca: Thermo Scientific 107781000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1694-31-1 | C8H14O3 | 158.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1694-31-1
Fórmula molecular C8H14O3
Peso molecular (g/mol) 158.2
Número MDL MFCD00008811
Clave InChI JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl acetoacetate, t-butyl acetoacetate, butanoic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, acetoacetic acid, tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxobutyrate, acetoacetic acid tert-butyl ester, unii-1d3dos61gx, tbaa, 1d3dos61gx, t-butylacetoacetate
PubChem CID 15538
Nombre IUPAC terc-butilo 3-oxobutanoato
SMILES CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl acetoacetate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -38°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 190°C
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH2CO2C(CH3)3
Índice de refracción 1.4190 to 1.421
Cantidad 100 mL
Fieser 01,83
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: 9g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in xylene,miscible with most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido