Learn More
Tert-Butyl Alcohol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10611854 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10611854 25 L Recipiente de plástico 25 LT
10458400 500 mL Frasco de HDPE 500 ML
10121710 2.5 L Frasco de HDPE 2.50 LT
3 options
Código de producto. 10611854
Marca: Fisher Chemical B/5250/25
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 75-65-0
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL 4464
Clave InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2-metilpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Especificaciones
pH 7
Punto de fusión 25°C
Punto de ebullición 83°C
Cantidad 25 L
Envase Recipiente de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 36mbar at 20°C
Viscosidad 6.43 mPaS (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol