Learn More
Tert-butil carbamato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10568323 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10568323 5 g Frasco de vidrio 5 g
10454643 1 g Frasco de vidrio 1 g
11905471 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10568323
Marca: Thermo Scientific Acros 173450050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4248-19-5 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4248-19-5
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Clave InChI LFKDJXLFVYVEFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo t-butyl carbamate, carbamic acid tert-butyl ester, boc amine, boc-amide, carbamic acid, 1,1-dimethylethyl ester, boc-nh2, tert-butylcarbamat, n-boc amine, boc-amine, tert butyl carbamate
PubChem CID 77922
Nombre IUPAC tert-butil carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl carbamate
Punto de fusión 105.0°C to 109.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCO2C(CH3)3
Beilstein 03,II,26
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Agujas