Learn More
Cloruro terc-butílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11469903
Cloruro terc-butílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469903
250 mL
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
1000 mL
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11469903
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13004.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
tert-Butyl chloride plays an important role as a starting material to perform nucleophilic substitution reactions in order to prepare alcohol and alkoxides salts. It is used as an alkylating agent for the introduction of tert-butyl group and is also involved in Friedel-Crafts reactions. It is employed as an intermediate for the synthesis of agrochemicals and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El cloruro terc-butílico desempeña un papel importante como material de partida para realizar reacciones de sustitución nucleófila con el fin de preparar sales de alcoóxidos y alcohol. Se utiliza como agente alquilante para la introducción del grupo terc-butílico y también participa en las reacciones de Friedel-Crafts. Se emplea como intermediario para la síntesis de productos agroquímicos y farmacéuticos.
Solubilidad
Miscible con alcohol, benceno, cloroformo y éter. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Higroscópica. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 507-20-0
Fórmula molecular C4H9Cl
Peso molecular (g/mol) 92.566
Número MDL MFCD00000816
Clave InChI NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl chloride, propane, 2-chloro-2-methyl, tert-butylchloride, chlorotrimethylmethane, trimethylchloromethane, 2-chloroisobutane, t-butyl chloride, t-butylchloride, 2-methyl-2-chloropropane, 2-methyl-2-propyl chloride
PubChem CID 10486
Nombre IUPAC 2-cloro-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl chloride
Punto de fusión -26°C
Densidad 0.846
Punto de ebullición 50°C to 52°C
Temperatura de inflamación −27°C (−16°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.3848
Cantidad 250 mL
Número UN UN1127
Beilstein 1730872
Índice Merck 14,1562
Información de solubilidad Miscible with alcohol,benzene,chloroform and ether. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.57
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: tert-Butyl chloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro terc-butílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >