Learn More
Cloroacetato de terc-butilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
tert-Butyl chloroacetate is used in the synthesis of imidazol-1-yl-acetic acid hydrochloride, cis-disubstituted aziridine ester via aza-Darzens reaction and 1,10-diaza-18-crown-6 based sensors bearing a coumarin fluorophore.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroacetato de terc-butilo se utiliza en la síntesis de clorhidrato de ácido imidazol-1-il-acético, éster de aciridina cis-disustituído a través de la reacción de aza-Darzens y sensores basados en 1,10-diaza-18-corona-6 con un fluoróforo de cumarina.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Sensible a la humedad. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
El cloroacetato de terc-butilo se utiliza en la síntesis de clorhidrato de ácido imidazol-1-il-acético, éster de aciridina cis-disustituído a través de la reacción de aza-Darzens y sensores basados en 1,10-diaza-18-corona-6 con un fluoróforo de cumarina.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Sensible a la humedad. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | tert-Butyl chloroacetate |
Densidad | 1.053 |
Punto de ebullición | 155°C |
Temperatura de inflamación | 46°C (115°F) |
Olor | Ester-like |
Fórmula lineal | ClCH2CO2C(CH3)3 |
Índice de refracción | 1.423 |
Cantidad | 500 g |
Número UN | UN2929 |
Beilstein | 1753006 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.