Learn More
Hidroperóxido de terc-butilo, 70 % de solución en agua, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | tert-Butyl hydroperoxide |
Punto de fusión | -2.8°C |
Color | Incolora |
Densidad | 0.9400g/mL |
Punto de ebullición | 37.0°C (15.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 43°C |
Envase | Frasco de plástico |
Fórmula lineal | (CH3)3COOH |
Índice de refracción | 1.3860 to 1.3880 |
Cantidad | 250 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- tert-Butyl hydroperoxide, 70% solution in water
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Peróxido orgánico Tipo E y F
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Hidroperóxido de terc-butilo, 70 % de solución en agua, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur