Learn More
Isotiocianato de terc-butilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
55.50€ - 176.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 590-42-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H9NS |
Peso molecular (g/mol) | 115.19 |
Número MDL | MFCD00004816 |
Clave InChI | ZFWFRTVIIMTOLY-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tert-butyl isothiocyanate, t-butyl isothiocyanate, propane, 2-isothiocyanato-2-methyl, tert-butylisothiocyanate, tert.-butyl isothiocyanate, 2-isothiocyanato-2-methyl-propane, tert butyl isothiocyanate, tert-butyliso thiocyanate, butyl isothiocyanate, tert, t-butylisothiocyanate |
PubChem CID | 11544 |
Nombre IUPAC | 2-isotiocianato-2-metilpropano |
SMILES | CC(C)(C)N=C=S |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11347785
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02668.06 |
5 g |
55.50€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11357785
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02668.14 |
25 g |
176.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
tert-Butyl isothiocyanate is a tool for the modification of the pore sizes on the top layer of heterostructured surface mounted metal-organic frameworks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicaciónEl isotiocianato de terc-butilo se utiliza como herramienta para modificar el tamaño de los poros en la capa superior de las heteroestructuras metálicosorgánicas montadas en la superficie.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con aminas, alcoholes y agua.
Identificadores de productos químicos
590-42-1 | |
115.19 | |
ZFWFRTVIIMTOLY-UHFFFAOYSA-N | |
11544 | |
CC(C)(C)N=C=S |
C5H9NS | |
MFCD00004816 | |
tert-butyl isothiocyanate, t-butyl isothiocyanate, propane, 2-isothiocyanato-2-methyl, tert-butylisothiocyanate, tert.-butyl isothiocyanate, 2-isothiocyanato-2-methyl-propane, tert butyl isothiocyanate, tert-butyliso thiocyanate, butyl isothiocyanate, tert, t-butylisothiocyanate | |
2-isotiocianato-2-metilpropano |
Especificaciones
tert-Butyl isothiocyanate | |
10°C to 12°C | |
141°C to 145°C | |
Pungent | |
1.481 | |
UN2929 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
CC(C)(C)N=C=S | |
115.19 | |
115.2 |
590-42-1 | |
0.908 | |
38°C (100°F) | |
C5H9NS | |
MFCD00004816 | |
1361854 | |
tert-butyl isothiocyanate, t-butyl isothiocyanate, propane, 2-isothiocyanato-2-methyl, tert-butylisothiocyanate, tert.-butyl isothiocyanate, 2-isothiocyanato-2-methyl-propane, tert butyl isothiocyanate, tert-butyliso thiocyanate, butyl isothiocyanate, tert, t-butylisothiocyanate | |
ZFWFRTVIIMTOLY-UHFFFAOYSA-N | |
2-isotiocianato-2-metilpropano | |
11544 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H300-H310-H330-H314-H318-H226
Mortal en caso de ingestión.
Mortal en contacto con la piel.
Mortal en caso de inhalación.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Líquido y vapor inflamables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H226-H301+H311+H331-H314
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:LÍQUIDOS TÓXICOS, INFLAMABLE, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 209-682-6
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only