Learn More
Éter metil terbutílico, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10522011
Éter metil terbutílico, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10522011
2.5 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Código de producto. 10522011
Marca: Thermo Scientific Acros 177040025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1634-04-4
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00008812
Clave InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Nombre IUPAC 2-metoxi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl methyl ether
Punto de fusión -110.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco a amarillo
Densidad 0.7404g/mL
Punto de ebullición 54.0°C to 56.0°C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación −28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo o agujas
Índice de refracción 1.3675 to 1.3695
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Gravedad específica 0.7404
Fórmula lineal (CH3)3COCH3
Viscosidad 0.36 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 381
Agua 0.01% Max. (Coulometric)
Fieser 04,333
Índice Merck 15, 6106
Información de solubilidad Solubility in water: 51g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5g/100g
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0464996 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/08/2024 Catalog Number177040025,177042500,177040010,177040100,17704024,177040250
Número de loteA0459084 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/01/2024 Catalog Number177040025,177042500,177040010,177040100,17704024,177040250
Número de loteA0454615 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number177040025,177042500,177040010,177040100,17704024,177040250
Número de loteA0450714 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number177040025,177042500,177040010,177040100,17704024,177040250
Número de loteA0395681 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number177040025,177042500,177040010,177040100,177040250
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl methyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Éter metil terbutílico, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals >