Learn More
Éter metil terbutílico, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | tert-Butyl methyl ether |
Punto de fusión | -110.0°C |
Nombre de nota | 99% |
Color | Blanco a amarillo |
Densidad | 0.7404g/mL |
Punto de ebullición | 54.0°C to 56.0°C |
Cantidad | 250 mL |
Temperatura de inflamación | −28°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464996 | Certificado de análisis | 07/08/2024 | 177040025,177042500,177040010,177040100,17704024,177040250 |
A0459084 | Certificado de análisis | 05/01/2024 | 177040025,177042500,177040010,177040100,17704024,177040250 |
A0454615 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 177040025,177042500,177040010,177040100,17704024,177040250 |
A0450714 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 177040025,177042500,177040010,177040100,17704024,177040250 |
A0395681 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 177040025,177042500,177040010,177040100,177040250 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- tert-Butyl methyl ether
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Éter metil terbutílico, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido