Learn More
Éter metílico de terc-butilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348905
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
Código de producto. 11348905
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14030.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
Se utiliza como disolvente de cromatografía. Actúa como un componente en el combustible para motores de gasolina. Aumentan el contenido de oxígeno de la gasolina (oxigenados).
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como disolvente de cromatografía. Actúa como un componente en el combustible para motores de gasolina. Aumentan el contenido de oxígeno de la gasolina (oxigena).
Solubilidad
Miscible con etanol y éter etílico. No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Es higroscópico en la naturaleza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00008812
Clave InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Nombre IUPAC 2-metoxi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl methyl ether
Punto de fusión -109 °C
Densidad 0.742
Punto de ebullición 55°C to 56°C
Cantidad 2500 mL
Temperatura de inflamación −25°C (−13°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.369
Número UN UN2350
Índice Merck 146032
Información de solubilidad Miscible with ethanol and ethyl ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 0.99
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl methyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methyl tert-butyl ether