Learn More
terc-Butil N-(3-amino-3-tioxopropil)carbamato, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tert-butyl N-(3-amino-3-thioxopropyl)carbamate |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | (CH3)3COC(O)NH(CH2)2C(S)NH2 |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.29 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Título del producto
terc-Butil N-(3-amino-3-tioxopropil)carbamato, 97 %, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido