Learn More
terc-Butil N-(3-amino-3-tioxopropil)carbamato, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 11376955
terc-Butil N-(3-amino-3-tioxopropil)carbamato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11376955
10 g, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Código de producto. 11376955
Marca: Thermo Scientific Maybridge SPB08402EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 77152-97-7
Fórmula molecular C8H16N2O2S
Peso molecular (g/mol) 204.288
Número MDL MFCD02180883
Clave InChI OBDMXQCRRWGEQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl n-3-amino-3-thioxopropyl carbamate, tert-butyl 3-amino-3-thioxopropylcarbamate, tert-butyl n-2-carbamothioylethyl carbamate, tert-butyl 3-amino-3-thioxopropyl carbamate, 3-tert-butoxycarbonyl amino propanethioamide, tert-butyl 3-amino-3-thioxoprop-1-yl carbamate, 2-thiocarbamoylethyl carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid,n-3-amino-3-thioxopropyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 2-thiocarbamoylethylcarbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino propanethioamideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 2735653
Nombre IUPAC trec-butil N-(3-amino-3-sulfanilidenopropil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-butyl N-(3-amino-3-thioxopropyl)carbamate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal (CH3)3COC(O)NH(CH2)2C(S)NH2
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.29
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
terc-Butil N-(3-amino-3-tioxopropil)carbamato, 97 %, Thermo Scientific™ >