Learn More
Nitrito de terc-butilo, 90 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
46.70€ - 708.00€
CAS | 540-80-7 |
---|---|
Clave InChI | IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | t-butyl nitrite, 1,1-dimethylethyl nitrite, tert-butylnitrite, nitrous acid, 1,1-dimethylethyl ester, unii-4780h7u8lu, ccris 2098, alpha,alpha-dimethylethyl nitrite, nitrous acid, t-butyl ester, 2-methyl-2-propylnitrit, ch3 3cono |
PubChem CID | 10906 |
Nombre IUPAC | nitrito de terc-butilo |
SMILES | CC(C)(C)ON=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10702071
|
Thermo Scientific Acros
216221000 |
100 g | Frasco de vidrio |
46.70€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10452791
|
Thermo Scientific Acros
216225000 |
500 g | Frasco de vidrio |
185.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11985161
|
Thermo Scientific Acros
216220025 |
2.5 kg | Tambor de plástico |
708.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
540-80-7 | |
t-butyl nitrite, 1,1-dimethylethyl nitrite, tert-butylnitrite, nitrous acid, 1,1-dimethylethyl ester, unii-4780h7u8lu, ccris 2098, alpha,alpha-dimethylethyl nitrite, nitrous acid, t-butyl ester, 2-methyl-2-propylnitrit, ch3 3cono | |
nitrito de terc-butilo |
IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N | |
10906 | |
CC(C)(C)ON=O |
Especificaciones
tert-Butyl nitrite | |
Amarillo | |
61.0°C to 63.0°C | |
Auténtico | |
C4H9NO2 | |
1.3670 to 1.3700 | |
07,48 | |
0.86 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform and carbon,disulfide,practically insoluble in glycerol | |
CC(C)(C)ON=O | |
103.12 | |
103.12 | |
Pure |
540-80-7 | |
0.8600g/mL | |
−10°C | |
88% min. (GC) | |
(CH3)3CNO2 | |
01,382 | |
15,1586 | |
t-butyl nitrite, 1,1-dimethylethyl nitrite, tert-butylnitrite, nitrous acid, 1,1-dimethylethyl ester, unii-4780h7u8lu, ccris 2098, alpha,alpha-dimethylethyl nitrite, nitrous acid, t-butyl ester, 2-methyl-2-propylnitrit, ch3 3cono | |
IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N | |
nitrito de terc-butilo | |
10906 | |
90% | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 208-757-
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- tert-Butyl nitrite
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RUO – Research Use Only