Learn More
Peroxibenzoato de terc-butilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
tert-Butyl peroxybenzoate was employed as polymerization and cross-linking catalyst. It was also was employed as initiator during grafting of 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy (TEMPO)-4-oxyacetamido-(3 propyltriethoxysilane) to poly(ethylene co-octene and in preparation of conformal poly(cyclohexyl methacrylate) thin films via initiated chemical vapor deposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se empleó el peroxibenzoato de terc-butilo como polimerización y catalizador de entrecruzamiento. También fue empleado como iniciador durante el injerto de 2,2,6,6-tetrametil-1-piperidiniloxi (TEMPO)-4-oxiacetamida-(3 propiltrietoxisilano) en poli(ethileno co-octeno, y en la preparación de películas finas de poli(ciclohexil metacrilato) conformadas a través de deposición química de vapor iniciada.
Solubilidad
Soluble en éter, alcohol, éster y cetonas. Insoluble en agua.
Notas
Almacenado y transportado como una mezcla con sólidos inertes y como una pulpa solvente.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | tert-Butyl peroxybenzoate |
Punto de fusión | 6°C to 8°C |
Densidad | 1.042 |
Punto de ebullición | 75°C to 76°C (0.2 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 93°C (199°F) |
Olor | Sweet |
Índice de refracción | 1.499 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN3103 |
Beilstein | 1342734 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- tert-Butyl peroxybenzoate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Peróxido orgánico Tipo C y D
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P411-Almacenar a temperaturas no superiores a °C /°F.
- MIXTURE LIST-Contém: tert-Butyl peroxybenzoate