missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éter fenílico terbutílico, 98 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11332789
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 6669-13-2
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Número MDL MFCD00049018
Clave InChI PNKZBZPLRKCVLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butoxybenzene, tert-butyl phenyl ether, benzene, 1,1-dimethylethoxy, phenyl-t-butylether, t-butoxybenzene, ether, tert-butyl phenyl, 1,1-dimethylethoxy benzene, tert-butoxy-benzene, phenyl t-butyl ether, benzene,1-dimethylethoxy
PubChem CID 81179
Nombre IUPAC (2-metilpropan-2-il)oxibenceno
SMILES CC(C)(C)OC1=CC=CC=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material tert-Butyl phenyl ether
Densidad 0.924
Punto de ebullición 184°C
Índice de refracción 1.4885
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'