Learn More
Éter vinílico de terc-butilo, 98 %, estabilizado con 0,1 % de N,N-dietilanilina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7030604
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
15427785 5 g 5 g
15437785 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 15427785
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar undefined
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 926-02-3 | C6H12O | 100.16 g/mol
tert-Butyl vinyl ether is used in the synthesis of 3-tert-Butoxycyclobutanone by reacting with ketene using zinc(II) chloride as a catalyst. It acts as an intermediate for the functional vinyl monomer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter vinílico de terc-butilo se utiliza en la síntesis de 3-terc-butoxiciclobutanona al reaccionar con ceteno utilizando cloruro de zinc (II) como catalizador. Actúa como intermedio para el monómero de vinilo funcional.
Solubilidad
Miscible con alcohol, disulfuro de carbono, cloroformo y éter dietílico. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 926-02-3
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00048246
Clave InChI PGYJSURPYAAOMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl vinyl ether, 2-ethenyloxy-2-methylpropane, propane, 2-ethenyloxy-2-methyl, propane,2-ethenyloxy-2-methyl, t-butyl vinyl ether, tert-butylvinyl ether, vinyltertiary-butylether, tertiarybutyl vinyl ether, vinyl tert.-butyl ether, tertiary butyl vinyl ether
PubChem CID 70220
Nombre IUPAC 2-etenoxi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl vinyl ether
Nombre de nota stabilized with ≈0.1% N,N-diethylaniline
Densidad 0.762
Punto de ebullición 75°C to 76°C
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Olor Characteristic
Fórmula lineal (CH3)3COCH=CH2
Índice de refracción 1.399
Cantidad 5 g
Número UN UN3271
Información de solubilidad Miscible with alcohol,carbon disulfide,chloroform and diethyl ether. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl vinyl ether, 98%, stab. with ca 0.1% N,N-diethylaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: tert-Butyl vinyl ether, N,N-diethylaniline