Learn More
terc-Butillitio, solución 1,9 M en pentano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10792135 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10792135 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10105433 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10792135
Marca: Thermo Scientific Acros 396541000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 594-19-4 , 109-66-0
Fórmula molecular C4H9Li
Peso molecular (g/mol) 64.06
Número MDL MFCD00008795
Clave InChI BKDLGMUIXWPYGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyllithium, t-butyllithium, tbuli, lithium, 1,1-dimethylethyl, t-buli, lithium 2-methylpropane, tert-butyllithium solution, tert butyllithium, t-butyllithiurn
PubChem CID 638178
SMILES [Li]C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyllithium
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.6900g/mL
Punto de ebullición 36.0°C to 38.0°C
Temperatura de inflamación −56°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal (CH3)3CLi
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.69
Nombre IUPAC tert-butyllithium
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.04
Porcentaje de pureza 17 to 19% (as BuLi)
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyllithium, 1.9M solution in pentane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Líquidos pirofóricos Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.