Learn More
Solución de cloruro de tert-butilmagnesio, 1,7M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10185710 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10185710 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10771145 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10185710
Marca: Thermo Scientific Acros 331671000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 677-22-5 | C4H9ClMg | 116.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 677-22-5 , 109-99-9
Fórmula molecular C4H9ClMg
Peso molecular (g/mol) 116.87
Número MDL MFCD00000465
Clave InChI ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tert-butylmagnesium chloride, tert-butylmagnesiumchloride, t-butylmagnesium chloride, t-butyl magnesium chloride, tert-butyl chloro magnesium, magnesium, chloro 1,1-dimethylethyl, tert-butylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf, tbumgcl, tert-bumgcl, t-bumgcl
PubChem CID 2724198
SMILES CC(C)(C)[Mg]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylmagnesium chloride
Color Marrón
Nombre de nota 1.7M solution in THF
Fórmula lineal (CH3)3CMgCl
Fieser 04,63; 12,171
Densidad 0.9310g/mL
Nombre IUPAC magnesio;2-metilpropano; cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.87
Porcentaje de pureza 19 to 21% (as BUMC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.931
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −17°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butylmagnesium chloride, 1.7M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tetrahydrofuran, tert-Butylmagnesium chloride