Learn More
terc-Nitrobutano 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
It is used in the cyclic voltammetric study of tert-nitrobutane reduction in acetonitrile at mercury and platinum electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en el estudio voltamétrico cíclico de reducción del tercnitrobutano en acetonitrilo en electrodos de mercurio y platino.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases fuertes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Se utiliza en el estudio voltamétrico cíclico de reducción del tercnitrobutano en acetonitrilo en electrodos de mercurio y platino.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases fuertes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | tert-Nitrobutane |
Punto de fusión | 27°C to 31°C |
Densidad | 0.95 |
Punto de ebullición | 126°C to 127°C |
Temperatura de inflamación | 19°C (66°F) |
Índice de refracción | 1.4 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN1325 |
Beilstein | 1744184 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- tert-Nitrobutane
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H228-Sólido inflamable.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: 2-methyl-2-nitropropane