Learn More
terc-Octilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10021420
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
5 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-45-9
Fórmula molecular C8H19N
Peso molecular (g/mol) 129.24
Número MDL MFCD00008053
Clave InChI QIJIUJYANDSEKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-octylamine, 1,1,3,3-tetramethylbutylamine, 2-pentanamine, 2,4,4-trimethyl, t-octylamine, 2,4,4-trimethyl-2-pentylamine, butylamine, 1,1,3,3-tetramethyl, 1,1,3,3-tetramethylbutanamine, butylamine, bis 1,3-dimethyl, unii-s84lil883b, 2,4,4-trimethyl-2-pentanamine
PubChem CID 61017
Nombre IUPAC 2,4,4-trimetilpentan-2-amina
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)N
Specifica
Nombre del producto químico o material tert-Octylamine
Nombre de nota 95%
Punto de fusión -67.0°C
Densidad 0.8050g/mL
Punto de ebullición 137.0°C to 143.0°C
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCH2C(CH3)2NH2
Índice de refracción 1.4235 to 1.4255
Cantidad 5 g
Beilstein 04, 198
Gravedad específica 0.805
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.24
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Octylamine
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consigli di prudenza
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.