Learn More
WTW™ Agente de pruebas para sistemas OxiTop™
Para su uso con sistemas de monitorización OxiTop™ , estos agentes de pruebas pueden utilizarse para comprobar los 6 sistemas de medición.
Marca: WTW™ 209333
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Incluye pastillas de calibración
- Para la comprobación de 6 sistemas de medición (a prueba de fugas y presión negativa a largo plazo)
- Para su uso con sistemas de monitorización OxiTop™
- Tipo de producto de agente de pruebas
Especificaciones
Agente de pruebas | |
Para comprobar los 6 sistemas de medición (análisis a largo plazo de pruebas de fugas y presión negativa) | |
Sistemas de monitorización OxiTop™ | |
Pastillas calibración |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- OxiTop PM
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: boric acid