Learn More
Memmert™ Cámara de prueba con pantalla LED, 256 l, acero inoxidable
Código de producto. 11737869 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
256 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11737869 256 l 1 PCS
1 options
Código de producto. 11737869
Marca: Memmert™ TTC256
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Escala de temperatura: De -42 °C a + +190 °C; humedad relativa (HR): < 70 %; iluminación: Sin iluminación
  • Humidificación por generador de vapor caliente
  • 2 sensores Pt 100 clase A en circuito de 4 cables, monitorizando mutuamente y asume el rendimiento con el mismo valor de temperatura
  • Controlador de temperatura por microprocesador electrónico con sistema de diagnóstico automático
  • Ventilador de aire de alto rendimiento en la cámara de trabajo
  • Resolución de la pantalla para valores de punto de ajuste de 0,1 °C hasta 99,9 °C, 0,5 °C desde 100 °C y para valores reales de 0,1 °C (LED)
  • La interfaz USB incluye el software Memmert "Celsius" para programación y documentación
  • Monitor de sobretemperatura y subtemperatura TWW, clase de protección 3,3 o limitador de temperatura ajustable TWB, clase de protección 2, ajustable en el controlador
  • Diagnóstico integral de fallos para el control de temperatura y humedad
Especificaciones
Tipos de alarma Acústicas y visuales
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de controlador Controlador PID con microprocesador digital multifuncional
Descripción máx.
Capacidad (métrico) 256 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Iluminación Sin iluminación
Material Con textura de acero inoxidable, carcasa posterior de acero chapado en zinc
Tipo de tapón Tipo alemán
Humedad relativa < 70%
Intervalo de temperatura (métrico) De -42 °C a +190 °C
Tipo Cámara de prueba
Pantalla LED
Para utilizar con (aplicación) Equipo, control de temperatura, investigación química, productos farmacéuticos
Material del bastidor Acero inoxidable
Refrigerante R404A
Resolución de temperatura 0,1 °C
Sensor de temperatura Pt100 Clase A en circuito de 4 cables
Anchura (métrico) 898 mm
Anchura (métrico) interior 640 mm
Altura (métrico) 1730 mm
Altura (métrico) interior 670 mm
Fondo interior (métrico) 597 mm
Peso con embalaje (métrico) 420 kg
Peso (métrico) 297 kg
Requisitos eléctricos 400 V, 50 Hz
Tensión 400 V
Vataje 7 kW
Frecuencia 50 Hz