Learn More
Memmert™ Cámara de prueba con pantalla LED, 256 l, acero inoxidable
Luz: Sin iluminación
Marca: Memmert™ CTC256
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Humidificación por generador de vapor caliente
- 2 sensores Pt 100 clase A en circuito de 4 cables, monitorizando mutuamente y asume el rendimiento con el mismo valor de temperatura
- Controlador de temperatura por microprocesador electrónico con sistema de diagnóstico automático
- Ventilador de aire de alto rendimiento en la cámara de trabajo
- Resolución de la pantalla para valores de punto de ajuste de 0,1 °C hasta 99,9 °C, 0,5 °C desde 100 °C y para valores reales de 0,1 °C (LED)
- La interfaz USB incluye el software Memmert "Celsius" para programación y documentación
- Monitor de sobretemperatura y subtemperatura TWW, clase de protección 3,3 o limitador de temperatura ajustable TWB, clase de protección 2, ajustable en el controlador
- Diagnóstico integral de fallos para el control de temperatura y humedad
Especificaciones
Acústicas y visuales | |
Controlador PID con microprocesador digital multifuncional | |
256 l | |
Sin iluminación | |
LED | |
Acero inoxidable | |
0,1 °C | |
898 mm | |
1730 mm | |
597 mm | |
297 kg | |
400 V | |
50 Hz |
CE | |
Climático | |
Acero inoxidable | |
Tipo alemán | |
Equipo, control de temperatura, investigación química, productos farmacéuticos | |
R404A | |
Pt100 Clase A en circuito de 4 cables | |
640 mm | |
670 mm | |
420 kg | |
400 V, 50 Hz | |
7 kW |
Título del producto
Memmert™ Cámara de prueba con pantalla LED, 256 l, acero inoxidable > Climático
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido