Learn More
Retsch™ Test Sieves with 1.00 to 10.00 mm Mesh Size
Retsch™ Test Sieves consist of a solid stainless steel sieve frame with high stability, resulting in reliable sieving results.
Marca:  Retsch™ 60.131.008000
136.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23265" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.35000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15598851
  • 144.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La tecnología de alta calidad de las juntas garantiza que la malla de alambre se mantenga tenso
  • El bastidor de una sola pieza y las juntas sin costuras de la malla evitan la contaminación cruzada
  • La estructura del bastidor de acero inoxidable se mantiene estable
  • Gran resistencia a la corrosión y fácil limpieza gracias a acero inoxidable de alta aleación
  • Producto de excelente calidad comprobada en inspecciones ópticas exhaustivas
  • Máxima estabilidad y óptimo sellado cuando se utiliza en depósitos con pilas de tamices gracias a la junta tórica que se coloca en el hueco diseñado para este propósito
  • Etiquetado claro y preciso de los tamices con trazabilidad total, basado en el grabado a láser individualizado
Especificaciones
Especificaciones
200 mm
DIN ISO 3310-1
Certificado de calibración
8,00 mm
Acero inoxidable
50 mm