Learn More
Retsch™ Test Sieves with 25 mm height
Retsch™ Test Sieves consist of a solid stainless steel sieve frame with high stability, resulting in reliable sieving results.
109.00€ - 178.00€
Especificaciones
Tipo | Tamiz de pruebas |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DIN ISO 3310-1 |
Material | Acero inoxidable |
Incluye | Certificado de calibración |
Altura (métrico) | 25 mm |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15671947
|
Retsch™
60.122.000063 |
63 μm |
119.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15651947
|
Retsch™
60.122.000100 |
100 μm |
119.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15610369
|
Retsch™
60.122.000125 |
125 μm |
119.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15515850
|
Retsch™
60.122.000150 |
150 μm |
119.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15620369
|
Retsch™
60.122.000250 |
250 μm |
119.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15640369
|
Retsch™
60.122.000800 |
800 μm |
123.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15519622
|
Retsch™
60.122.001000 |
1 mm | N/A | ||||||
15650369
|
Retsch™
60.122.001250 |
1,25 mm |
130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15660369
|
Retsch™
60.122.001700 |
1,70 mm |
130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15670369
|
Retsch™
60.122.002000 |
2,00 mm |
130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15680369
|
Retsch™
60.122.008000 |
8,00 mm |
151.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15690369
|
Retsch™
60.122.016000 |
16,00 mm |
178.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- High quality joining technology guarantees permanently taut wire mesh
- One-piece cast sieve frame and seamless mesh joint prevent cross contamination
- Stainless steel sieve frame with high form stability
- High degree of corrosion resistance and easy cleaning thanks to high-alloy stainless steel
- Excellent product quality due to extensive optical inspection
- Maximum stability and optimum sealing when used in sieve stacks thanks to the o-ring which is placed in the recess designed for this purpose
- Clear and precise labeling of the sieves with full traceability based on individualized laser engraving
Especificaciones
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable | |
25 mm |
DIN ISO 3310-1 | |
Certificado de calibración | |
200 mm |