Learn More
Pinnacle Brush™ Cepillos de tubos de ensayo con punta de hilo de algodón
Click to view available options
Diámetro de la cerda (métrico):
15mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Description
- Punta de hilo de algodón
- Mango metálico
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Cepillo para tubos de ensayo |
| Bristle Material | Fiber |
| Material del mango | Cable de acero |
| Diámetro (métrico) | 3.5 cm |
| Diámetro de la cerda (métrico) | 25 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de ensayo |
| Longitud (métrico) | 22 cm |
| Longitud del cepillo (métrico) | 7 cm |
| Longitud del mango (métrico) | 15 cm |
| Cantidad | 10 paq. |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction