Learn More
Kartell™ Tubo de ensayo cónico de PTFE
Descripción
- Excelente resistencia química, mecánica y térmica
- Puede soportar temperaturas de hasta 250 °C
- Soporta temperaturas de hasta 300 °C durante intervalos cortos de tiempo
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 18 mm |
| RCF máx. | 25.000 x g máx. |
| Color | Blanco |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Capacidad (métrico) | 18 mL |
| Forma | Cónicos |