Learn More
Elma™ Test Tube Holders
Ensures that tubes can be securely positioned and arranged in the Elma Basket.
65.00€ - 100.00€
Especificaciones
Tipo | Test Tube Holder |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY |
Material | Stainless Steel |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17789899
|
Elma™
1111973 |
30/80 |
65.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17851297
|
Elma™
1112084 |
100/120 |
86.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17801357
|
Elma™
1112123 |
150/300 |
100.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Diverse Elma holders ensure that tubes can be securely positioned and arranged in the Elma Basket
- Optimum positioning of the items inside the bath is also a prerequisite for achieving the best possible cleaning results
- Allows items to be individually positioned
- Lets you clearly structure your cleaning process
- Prevents scratches on the tank floor
- Holders are available for various applications
- Special solutions are available (e.g. for conical flasks)
Especificaciones
Test Tube Holder | |
Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY | |
Stainless Steel |