Learn More
Medline Scientific™ Test Tube Rack
For use with bench top and floor standing shaking incubators
Marca: Medline Scientific™ AAA23582
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
La gama de incubadoras de agitación refrigeradas Lab Companion incluye el modelo SI-600R, una versión más pequeña, el SI-300R y el modelo de suelo SI-971R, que es capaz de incubar grandes volúmenes y a temperaturas muy bajas (+ 4 °C).Las unidades SI-300R y SI-600R son modelos de sobremesa con un ancho delgado para garantizar que encajan en los espacios más estrechos. La tapa, que se sujeta con puntales de presión de gas integrales, se abre para dar acceso frontal y superior a cualquier tamaño de matraz de hasta 2000 ml. El sistema de control CLS patentado supera las normas de seguridad de clase II para su uso en zonas en las que puede haber entornos inflamables.
El controlador PID garantiza un control preciso de la temperatura
- Indicador LED
- Permite seleccionar el movimiento orbital o de vaivén
- Serpentines de refrigeración suministrados con modelos no refrigerados
- Longitud de recorrido ajustable
- Se suministra con plataforma universal
Especificaciones
Tubos | |
Rack para tubos de ensayo | |
86 |
10 mm (Diám) | |
Tamaño del tubo de 10mm |