Learn More
Nickel Electro™ Racks para tubos de ensayo
Personalice su gradilla para tubos de ensayo para adaptarse a una variedad de diámetros externos de tubos de ensayo. Las gradillas de tubos de ensayo Nickel Electro™ son de acero inoxidable no magnético y se suministran en envases planos listas para montarse.
Marca: Nickel Electro™ 6872
Descripción
- Acero inoxidable
- No magnética
- De fácil montaje
- Se puede desmontar para su limpieza y esterilización
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Tubos (12 mm) | |
36 | |
1 unidad | |
12 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Acero inoxidable | |
Tubos de ensayo de diámetro externo de 12 mm | |
270 x 138 x 70 mm |
Título del producto
Nickel Electro™ Racks para tubos de ensayo > Capacidad: 36 tubos
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido