Learn More
Nickel Electro™ Racks para tubos de ensayo
Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
Admite:
Tubos (12 mm)
Tubos (16 mm)
Tubos (18 mm)
Tubos (31 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Acero inoxidable
- No magnética
- Montaje fácil
- Se puede desmontar para su limpieza y esterilización
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Admite | Tubos (16 mm) |
| Material | Acero inoxidable |
| Posiciones | 26 |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de ensayo de diámetro externo de 16 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 270 x 138 x 70 mm |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 16 mm |
| Diámetro del pocillo (métrico) | 17 mm |