Learn More
Thermo Scientific™ Test Tube Racks for MaxQ™ Shaker
Código de producto. 11875820 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Admite:
10 tubos de 13 mm
17 tubos de 20 mm
21 tubos de 25 mm
26 tubos de 30 mm
Tubos de 1,5 mL
Tubos de 14 a 16 mm, tubos de centrífuga de 15 ml
Tubos de 26 a 30 mm, tubos para centrífuga de 50 ml
matriz, red, conjunto:
3 x 3
4 x 10
4 x 4
4 x 5
4 x 6
6 x 12
6 x 6
8 x 12
Matriz de 3 x 8
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11875820
Marca: Thermo Scientific™ 30190
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mezcle y combine estas gradillas para tubos de ensayo de agitadores, disponibles en una amplia variedad de tamaños y matrices para adecuarse a las necesidades individuales del laboratorio.
Mezcle y combine las gradillas para tubos de ensayo Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker, disponibles en una amplia variedad de tamaños y matrices para adecuarse a las necesidades individuales del laboratorio. Todas las gradillas son compatibles con las plataformas de agitador MaxQ.
Las gradillas están disponibles en multitud de tamaños, matrices y colores. Compatibles con las plataformas de agitadores MaxQ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Azul; 1,5 ml; matriz de 8 x 12
Color Azul
Admite Tubos de 1,5 mL
Posiciones 96
Para utilizar con (equipo) Plataforma de agitador MaxQ™
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
matriz, red, conjunto 8 x 12