Learn More
Julabo™ Gradillas para tubos de ensayo para baño de aguas
79.95€ - 154.00€
Código de producto | Marca | Material | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10338362
|
Julabo™
8970381 |
Polipropileno | 90 tubos de ensayo de 16/17 mm de diámetro |
79.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10123362
|
Julabo™
8970344 |
Acero inoxidable | 50 tubos de ensayo de 16/17 mm de diámetro |
154.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Gradilla para tubos de ensayo |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Julabo™ Gradillas para tubos de ensayo para baño de aguas