Learn More
Solución de hidróxido de amonio tetra-N-butil 0,1 M (0,1 N) en tolueno/metanol, solución estándar lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. 10588050 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 LT
2,5 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10588050 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
10305810 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 litro
10152100 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2,5 LT
11408972 10 L Bolsa en caja 10 LT
4 options
Código de producto. 10588050
Marca: Fisher Chemical J/8750/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Solución de hidróxido de amonio tetra-N-butil 0,1 M (0,1 N) en tolueno/metanol, solución estándar lista para usar, para análisis volumétrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2052-49-5
Fórmula molecular C16H37NO
Peso molecular (g/mol) 259.48
Número MDL MFCD00009425
Clave InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
Nombre IUPAC hidróxido de tetrabutilazanio
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.47g/mol
Envase Frasco de vidrio ámbar