Learn More
Pirofosfato de tetrabencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
Tetrabenzyl pyrophosphate is used in the preparation of phosphoryl derivatives of shikimic acid in the presence of LDA. It is used in the preparation of dibenzyl phosphoro fluoridate in the presence of cesium fluoride as a catalyst. It is also used as a precursor in pharmaceuticals and involved in the phosphorylation of inositol derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El pirofosfato de tetrabencilo se utiliza en la preparación de derivados de fosforilo del ácido shikímico en presencia de LDA. Se utiliza en la preparación del fluoridato de fósforo de dibencilo en presencia de fluoruro de cesio como catalizador. También se utiliza como precursor en los productos farmacéuticos e interviene en la fosforilación de los derivados del inositol.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases fuertes y agentes reductores.
El pirofosfato de tetrabencilo se utiliza en la preparación de derivados de fosforilo del ácido shikímico en presencia de LDA. Se utiliza en la preparación del fluoridato de fósforo de dibencilo en presencia de fluoruro de cesio como catalizador. También se utiliza como precursor en los productos farmacéuticos e interviene en la fosforilación de los derivados del inositol.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases fuertes y agentes reductores.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetrabenzyl pyrophosphate |
Punto de fusión | 58°C to 64°C |
Cantidad | 250 mg |
Número UN | UN3261 |
Beilstein | 2068292 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 538.48 |
Porcentaje de pureza | 98% |