Learn More
Pirofosfato de tetrabencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11955921
Pirofosfato de tetrabencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955921
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. 11955921
Marca: Thermo Scientific Acros 436750010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabenzyl pyrophosphate
CAS 990-91-0
Punto de fusión 60.5°C to 63.0°C
Color Blanco
Análisis elemental 61.52 to 63.39% (C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C28H28O7P2
Cantidad 1 g
Sinónimo tetrabenzyl pyrophosphate, tetrabenzyl diphosphate, pyrophosphoric acid tetrabenzyl ester, tetrabenzylpyrophosphate, diphosphoric acid, tetrakis phenylmethyl ester, dibenzyl dibenzyloxyphosphoryl oxyphosphonate, benzyl pyrophosphate, acmc-209sbp, tetra benzyl pyrophosphate, tetrabenzyl diphosphate #
Clave InChI NSBNXCZCLRBQTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)COP(=O)(OCC2=CC=CC=C2)OP(=O)(OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Nombre IUPAC fosfasto de bis(fenilmetoxi)fosforilo de dibencilo
Peso molecular (g/mol) 538.47
PubChem CID 563183
Formula Weight (peso de la fórmula) 538.47
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote342425 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/06/2021 Catalog Number436750010
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrabenzyl pyrophosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Pirofosfato de tetrabencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >